Drukuj
Wyszukano: Łaźnie wodne z wytrząsaniem
12  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Łaźnie wodne z liniowym wytrząsaniem, zbiornikiem ze stali nierdzewnej i prostym, 3-przyciskowym, intuicyjnym interfejsem. Szybkie i łatwe w montażu t...
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The Aqua Pro series of shaking water baths offers two bath models with exceptional temperature performance and usability. The baths are ideal for basi...
Numer katalogowy: (462-0519)
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: The OLS shaking water bath offers exceptional temperature performance and usability. The bath is ideal for basic as well as more demanding application...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: JULABO GmbH
Opis: Stainless steel shaking water baths are suitable for unsupervised continuous operation. The bright, LED Multi-Display showing up to six temperature va...
Producent: LAUDA
Opis: Shaking water baths for exactly reproducible temperatures. The working temperature range is 25 to 100 °C.
Numer katalogowy: (EDVO5027)
Producent: EDVOTEK EUROPE LTD
Opis: Digital stainless steel shaking water bath, designed for when incubation of samples together with precise aeration and agitation is required.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (GERB3550)
Producent: GERBER FUNKE DR N.
Opis: Shaking water bath, stainless steel. PID controller with PT-100 temperature sensor.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: NICKEL ELECTRO
Opis: Digital and analogue linear shaking water baths with a stainless steel tank housed in a durable outer case. The corrosion resistant reciprocating trol...
Producent: THERMO ELECTRON LED GMBH
Opis: Precision™ water baths support a range of sensitive life science and QA/QC applications, from warming fragile reagents to tissue culturing and genetic...
Numer katalogowy: (444-1614)
Producent: Cole Parmer
Opis: Versatile shaking water baths which offer a choice of either orbital or linear shaking. Units consists of a stainless steel tank, with heater and temp...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (STUA12152-02)
Producent: Cole Parmer
Opis: Customisethe shaking water bath to your requirements with platforms and racks
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HAKATSCIR35)
Producent: THERMO ELECTRON LED GMBH
Opis: These circulating water baths are ideal when temperature uniformity and control are particularly critical, such as when working with enzymes and in se...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom