Ta stacja meteorologiczna zawiera kalendarz wieczysty do 2099 roku z datą, 12/24 godzinny wybierany czas z alarmem drzemki, fazą księżyca, wskaźnik pływów, czasy zachodu i wschodu słońca, ciśnienie barometryczne, animowaną prognozę pogody, maksymalna / minimalna pamięć dla higro-termometru . Bezprzewodowy higro-termometr RF łączy do 3 zdalnych czujników
- Czytelne ikony
- Wykres słupa ciśnienia, historia i wskaźnik tendencji
- Wewnętrzny i zewnętrzny termo-higrometr z wskaźnikiem trendu
W×H: 127×201 mm
Certyfikaty: Zgodne z RoHS Zgodny ze standardami z NIST Zgodny z normą ISO / IEC 17025: 2005
Dodatkowe informacje: Dostarczany ze zdalnym czujnikiem wraz z bateriami i dwiema bateriami AA dla głównej jednostki