Drukuj
Wyszukano: Odważniki
51  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"51"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Odważniki wykonane z anty-magnetycznej polerowanej stali nierdzewnej Odpowiednie do średnio czułych wag elektronicznych średniej rozdzielczości Odważn...
Producent: Avantor Fluid Handling
Opis: Keep your samples flowing and tubing from curling.
Producent: VWR Collection
Opis: Weights made from solid, anti-magnetic, polished stainless steel.
Producent: VWR Collection
Opis: Odważniki wykonane z trwałej , antymagnetycznej, polerowanej stali nierdzewnej. Odpowiednie do wag elektronicznych o wysokiej dokładności.
Producent: VWR Collection
Opis: Ekonomiczny zestaw odważników kalibracyjnych, 3 odważniki ze stali nierdzewnej, odpowiednie do rutynowej kalibracji wag precyzyjnych i analitycznych.
Producent: VWR Collection
Opis: Poszczególne odważniki klasy E1 OIML mają na celu zapewnienie spójności między krajowymi wzorcami masy (z wartościami pochodzącymi z międzynarodowego ...
Producent: VWR Collection
Opis: Test weights in either stainless steel or aluminium.
Producent: VWR Collection
Opis: Odważniki 1 g - 50 g są monoblokami, Odważniki o większej masie posiadają komorę adjustacyjną.
Producent: VWR Collection
Opis: Odważniki wykonane z antymagnetycznej, polerowanej stali nierdzewnej. Odpowiednie do precyzyjnych wag elektronicznych średniej rozdzielczości. Odważni...
Producent: VWR Collection
Opis: Stal nierdzewna. Odważniki z drutu do 500 mg.
Producent: VWR Collection
Opis: Stainless steel Class F2 weights for users who require moderate levels of tolerance values in their calibration and day-to-day weighing.
Producent: VWR Collection
Opis: Rectangular weights made from cast iron, permanently magnetised.
Producent: VWR Collection
Opis: Prostokątne odważniki wykonane z żeliwa (gęstość 7,2 g/cm³).
Producent: VWR Collection
Opis: Odważniki ze stali nierdzewnej dostosowane do klasy 1 dla precyzyjnego sprawdzania i regulowania wag elektronicznych.
Producent: VWR Collection
Opis: Odważniki z mosiądzu, które są idealnym rozwiązaniem dla szkół do nauki pojęć masy i siły.
Numer katalogowy: (611-1854)
Producent: VWR Collection
Opis: Waga, Calibration, VWR®, Waga ustalona: 10 g; 50 g; 100 g, Ilość odważników: 3
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom