Drukuj

Bbutanolan antymonu(III) ≥99%

Dostawca: Alfa Aesar
Uwaga

43295.18EA 2470 PLN InStock
43295.18 43295.09 43295.04
Bbutanolan antymonu(III) ≥99%
Bbutanolan antymonu(III)

Preparation of coatings, as a catalyst

Formuła: C₁₂H₂₇O₃Sb
MW: 341,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 133…135 °C (0,4 mmHg)
Gęstość: 1,264
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015238
Numer CAS: 2155-74-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-456-6
Jednostka: 3082
ADR: 9,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more