Chcesz zalogować się jeszcze raz?
selenian sodu dekahydrat ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Formuła: Na₂SeO₄·10H₂O
MW: 369,09 g/mol
Temp. topnienia: 35 °C
Gęstość: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
MDL Number: MFCD00149174
Numer CAS: 10102-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 236-501-8
Jednostka: 2630
ADR: 6.1,I
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97.0 %
Metal impurities Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 0.03 %
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Plastic bottle 100 g 302113L
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość