Drukuj
Fartuch do stref czystych (cleanroom), VWR® Maximum, SF
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR® Maximum
113-1140EA 450 PLN
VWRU414004-703 VWRU414004-372 113-1140 VWRU414004-373 113-1139 113-1138 113-1144 113-1141 VWRU414004-368 VWRU414004-369 VWRU414004-370 113-1143 VWRU414004-371 113-1142
Fartuch do stref czystych (cleanroom), VWR® Maximum, SF
Odzież jednorazowa
Fartuchy laboratoryjne VWR Maximum to najczystsze i najbardziej wytrzymałe z serii VWR Protection. Wykonane z oddychającej tkaniny polipropylenowej (SPP) pokrytą folią polietylenową, odzież ta została zaprojektowana w celu stworzenia optymalnej bariery ochronnej, czystości i komfortu.
  • Dopasowany kołnierz, wstawiane rękawy, zapinany na napy, elastyczne rękawy , trzy kieszenie
  • Lepsza bariera dla cząstek stałych i płynów
  • Niższy poziom przenikania cząstek: Poziom I wg klasyfikacji Helmke
  • Odporność na lekkie rozbryzgi chemikaliów
  • Dobra oddychalność co zwiększa komfort użytkownika
  • Miękki w dotyku z maksymalną odpornością na rozdarcie
Wyprodukowane w strefie certyfikowanej ISO, zgodnie z rygorystycznymi zasadami dotyczącymi tych stref. Niezależna kontrola laboratoryjna wyprodukowanych partii.