Drukuj
VWR® Maximum SF Fartuchy
Dostawca: VWR
VWR® Maximum
113-1170EA 696 PLN
113-1170 113-1172 113-1171 113-1167 VWRU414004-702 113-1169 113-1168
VWR® Maximum SF Fartuchy
Odzież jednorazowa
Fartuchy VWR Maximum SF są najbardziej czyste i trwałe z całej linii odzieży VWR. Wykonane z oddychającej tkaniny polipropylenowej (SPP) pokrytą folią polietylenową, odzież ta została zaprojektowana w celu stworzenia optymalnej bariery ochronnej, czystości i komfortu.
  • Zapinany kołnierz, regulowane mankiety, zapinany na napy, elastyczne mankiety
  • Lepsza bariera dla cząstek stałych i płynów
  • Najniższy poziom przenikania cząstek: Poziom I wg klasyfikacji Helmke
  • Odporność na lekkie rozbryzgi chemikalów
  • Lepsza oddychalność, aby zwiększyć komfort użytkowania
  • Miękki w dotyku z maksymalną odpornością na rozdarcie
Wyprodukowane w strefie certyfikowanej ISO, zgodnie z rygorystycznymi zasadami dotyczącymi tych stref. Niezależna kontrola laboratoryjna wyprodukowanych partii.