Drukuj
Wyszukano: Filtry do fazy ruchomej
23  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Avantor
Opis: These solvent inlet filters are used at the low pressure inlet side of the pump to help protect check valves, injector and column from particulate con...
Producent: Avantor
Opis: The Last Drop™ eluent filter utilises a flat element, which sits parallel to the bottom of the reservoir, allowing the filter to draw all but the last...
Producent: Avantor
Opis: These filters are made from 100% PEEK.
Producent: Bohlender
Opis: These PTFE suction filters consist of a receiver with a female thread and an easily exchangeable frit. They are ideal prefilters in front of pump syst...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: PUMPGARD™II filters protect chemicals and final filters against damage from broken silicone wafer pieces.
Numer katalogowy: (ROBU80052)
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: This solvent filter is made of pure borosilicate glass.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: These filters are suitable for degassing and filtration of solvents e.g. in chromatography.
Numer katalogowy: (590-0221)
Producent: Bohlender
Opis: Suction Filter with PTFE membrane.
j.m.: 1 * 5 SZT
Numer katalogowy: (590-0201)
Producent: Bohlender
Opis: Filter candle made of porous PE.
j.m.: 1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (VIVAH2O-CUF)
Producent: Sartorius
Opis: The arium® CellPlus is a sterile packed, point-of-use ultrafilter for efficient removal of endotoxins, RNase, DNase, microorganisms and particles. Ret...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Opis: Inlet filters are used to extract particles from the sample between the injector and the column.
Producent: PerkinElmer
Opis: Solvent reservoir sparger, Stal nierdzewna, Rozmiar porów: 40 µm
Numer katalogowy: (VARIAL9402)
Producent: VARIAN
Opis: This mobile phase inlet filter operates up to 500 °C and is compatible with halogenated solvents.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: JOUR RESEARCH (VICI)
Opis: The air inlet valve has a check valve which blocks vapours of the solution in a bottle, preventing the vapours from escaping into the lab. The safety ...
Producent: UPCHURCH SCIENTIFIC
Opis: Thes filters with stems are 100% 316 stainless steel. Filters with threaded fittings have threaded Kel-F® (PCTFE) caps.
Wyprzedaż
Producent: UPCHURCH SCIENTIFIC
Opis: Stainless steel, PEEK or UHMWPE
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom