Drukuj
VWR® Wytrząsarki 3D Mini blot
Dostawca: VWR
700-0245EA 2570 PLN
700-0245 700-0247 700-0246
VWR® Wytrząsarki 3D Mini blot
Wytrząsarki Wytrząsarki kołyskowe / rotatory
Wytrząsarki Mini blot łączą w sobie działanie wytrząsarki i rockera co wytwarza ruch w trzech płaszczyznach który pozwala na dokładne mieszanie, a zarazem jest wystarczająco delikatny dla żeli i blotingu.
  • Obrotowy ruch dla delikatnego, skutecznego barwienia
  • Optymalny skok i szybkości do wykonywania
  • Western blots Może być stosowany w inkubatorze lub chłodni
Zaprojektowany do przeprowadzania blotingu i procesów barwienia, skok i prędkość wytrząsarki są optymalnie ustawione co pozwala na wykorzystanie minimalnej ilości roztworu chroniącego membrane lub żel przed wyschnięciem Użycie niewielkiej ilości reagentów pomaga zaoszczędzić cenne antyciała.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z matą antypoślizgową i dwoma dużymi pojemnikami Dostępne dwa rozmiary do trzymania blot 8×10 i żeli 10×10 cm Większe pudełka pomogą dostosować żele do modularnych mini pionowych układów PAGE VWR®.