Drukuj
Wyszukano: Lampy halogenowe
6  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Halogen light, VWR®, Żarówka halogenowa, 12 V/20 W
Numer katalogowy: (631-0518)
Producent: SCHOTT AG Lighting and imaging
Opis: Halogen bulb, Halogen bulb, 15V/150W
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: MOTIC
Opis: Halogen light, Incident halogen bulb, 12 V/10 W
Numer katalogowy: (JENW99950-04)
Producent: Cole-Parmer
Opis: Optimise the performance of Jenway® spectrophotometers.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Opis: Halogen light, Halogen lamp
Numer katalogowy: (BINHU8476713-230)
Producent: Binhold, Paul Lehrmittel
Opis: Strong light source for indoor experiments with solar cells, as alternative to strong sunlight.
j.m.: 1 * 1 SZT
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom