Drukuj
Wyszukano: Nagrywarki / rejestratory
5  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (SIMEAB3500)
Producent: Industrial Physics
Opis: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HERA6383-6)
Producent: Thermo Scientific
Opis: These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: DICKSON
Opis: These recorders are used to record temperature simply and reliably. They provide the users with immediate access to data and suit applications in manu...
Numer katalogowy: (620-0432)
Producent: DICKSON
Opis: These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: DICKSON
Opis: These self-contained temperature recorders on a Ø 100 mm disc provide a permanent record of temperatures with an average response time of 11 minutes t...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom