Drukuj
Moździerze z końcówkami, MF Brand
Dostawca: Brand
BRND110705EA 0 PLN
BRND110705
Moździerze z końcówkami, MF Brand
Moździerze i tłuczki Moździerze z tłuczkami
Melamine formaldehyde, white.
  • Resistant to boiling and autoclavable (121 °C)
  • With foot and spout