Drukuj
Jednorazowe łódeczki wagowe
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
611-2249EA 356 PLN
611-2249
Jednorazowe łódeczki wagowe
Łódeczki Łódeczki wagowe
Te elastyczne łodzie PS mają gładkie powierzchnie, aby zapewnić dokładne wylewanie przy minimalnej utracie próbki.
  • Płytka forma z szerokim płaskim dnem zapobiegającym przewróceniu.
  • Odporne na temperaturę do +70 °C
  • (14 do 158 ° F)
  • Może być stosowany z mikrofalowymi wagosuszarkami
  • Wszystkie są zgodne z FDA / klasy spożywczej
  • Biologicznie obojętny i odporny na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady
Te wytrzymałe łódki wagowe są idealne do ważenia produktów stałych.