Drukuj

Beryl ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)

Niebezpieczeństwo

41612.FFEA 9900 PLN
41612.FF
Beryl ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Beryl
Formuła: Be
MW: 9,01 g/mol
Temp. Wrzenia: 2970 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1278 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134032
Numer CAS: 7440-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-150-7
Klasyfikacja Merck : 12,01201

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR