Drukuj

Beryl ≥99.7% (metals basis), drut, annealed, Ø 0.125 mm (0.005 in)

Niebezpieczeństwo

42471.BUEA 3010 PLN
42471.BU
Beryl ≥99.7% (metals basis), drut, annealed, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Beryl
Formuła: Be
MW: 9,01 g/mol
Temp. Wrzenia: 2970 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1278 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134032
Numer CAS: 7440-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-150-7
Klasyfikacja Merck : 12,01201

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR