Drukuj
Wapń ≥99.5% (metals basis), granulki -6 mesh, redestylowane
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
00875.30EA 1070 PLN
00875.30 00875.A1
Wapń ≥99.5% (metals basis), granulki -6 mesh, redestylowane
Wapń
Formuła: Ca
MW: 40,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 1484 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085314
Numer CAS: 7440-70-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-179-5
Jednostka: 1401
ADR: 4.3,II
Klasyfikacja Merck : 13,01644