Drukuj
Wapń ≥98% (metals basis), wióry
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
10125.22EA 1470 PLN
10125.22 10125.36 10125.09
Wapń ≥98% (metals basis), wióry
Wapń
Formuła: Ca
MW: 40,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 1484 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085314
Numer CAS: 7440-70-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-179-5
Jednostka: 1401
ADR: 4.3,II
Klasyfikacja Merck : 13,01644