Drukuj
ołów ≥99.998% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
11901.G1EA 1370 PLN
11901.G1 11901.G5
ołów ≥99.998% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
ołów
Formuła: Pb
MW: 207,2 g/mol
Temp. Wrzenia: 1740 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 327 °C
Gęstość: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134050
Numer CAS: 7439-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-100-4
Klasyfikacja Merck : 12,05410