Drukuj
ołów ≥99.999% (metals basis), granulki 0.6-4.0 mm, (0.02-0.12 in)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
41370.14EA 654 PLN
41370.14 41370.36 41370.22
ołów ≥99.999% (metals basis), granulki 0.6-4.0 mm, (0.02-0.12 in)
ołów
Formuła: Pb
MW: 207,2 g/mol
Temp. Wrzenia: 1740 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 327 °C
Gęstość: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134050
Numer CAS: 7439-92-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-100-4
Klasyfikacja Merck : 12,05410