Drukuj
tellur ≥99.99% (metals basis), proszek -325 mesh
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
43450.18EA 1710 PLN
43450.18 43450.09
tellur ≥99.99% (metals basis), proszek -325 mesh
tellur
Formuła: Te
MW: 127,6 g/mol
Temp. Wrzenia: 990 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 450 °C
Gęstość: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134062
Numer CAS: 13494-80-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-813-4
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09273