Drukuj
miedź ≥99.9985% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Scientific
10972.H2EA 3680 PLN
10972.H2 10972.G6
miedź ≥99.9985% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
miedź
Formuła: Cu
MW: 63,55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1083 °C
Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545