miedź ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Scientific
10974.G9EA
11340
PLN
10974.G9
10974.G1
10974.G5
miedź ≥99.999% (metals basis), drut, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
miedź
Formuła:
Cu MW: 63,55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1083 °C Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |