Drukuj
Wyszukano: Wkłady filtracyjne
92  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"92"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Czysty i ultraczysty system wodny, VWR®, Zestaw akcesoriów do dozowników zawierający uchwyt ścienny do dozowania wody typu II, do systemu oczyszczania wody Puranity
Wyprzedaż
Producent: Sartorius
Opis: Sartofluor® two filter systems are ideally suited for bioburden reduction and particle removal of highly viscous and difficult to filter pharmaceutica...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These point-of-use filters meet small to mid-volume photochemical filtration needs for positive developer and DI water applications. Both Optimizer® D...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (172-0017)
Producent: Merck
Opis: Filter cartridge, IPAK Meta® polishing cartridge
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These filters can be used in solvent based photochemicals without the need for prewetting steps.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These cartridge filters are constructed of PTFE pleated membranes with PP supports to provide durability and cleanliness for filtration of process flu...
Wyprzedaż
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These cartridge filters are widely used in chemical, electronic and semiconductor industries for liquid and gas prefiltration applications. They retai...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These point-of-use filters meet small to mid-volume photochemical filtration needs for positive developer and DI water applications. Both Optimizer® D...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These filters provide superior filtration for critical dilute, aqueous and low neutral pH cleaning applications at advanced technology nodes. The clea...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Liquid photochemical filters designed for developer, DI water and solvent applications in POU photolithography processes.
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: These cartridge filters provide small particle retention to ensure minimal particles remain on the water surface. High purity connections with no O-ri...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Microgard UPE/UPX filters do not require prewetting with solvent-based photochemicals. All PE construction lowers metallic and ionic contamination tha...
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Photochemical filter with superior contaminant retention and low hold-up volume performance in sub-10 to 180 nm technology nodes.
Producent: Merck
Opis: Filter cartridge, Milli-Q®, Osmosis cartridge
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: PFA cartridge filter housing is the compact design, space-saving, enabes hassle-free cartridge changeouts (for safety and cleanliness) and reduced exp...
Producent: Merck
Opis: Filter cartridge, SynergyPak™ III (DI feed)
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 92
no targeter for Bottom