Drukuj
Wyszukano: Kanistry
31  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: HDPE, opaque with PP screw caps.
Numer katalogowy: (216-1917)
Producent: VWR Collection
Opis: Disposable jerrican, made of HDPE, with integrated handle for easy carrying and pouring.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Producent: DÜPERTHAL GMBH & CO
Opis: PE, electrostatically conductive.
Numer katalogowy: (216-4402)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: HDPE, półprzeźroczysty z biały nakrętką PP.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: HDPE, półprzeźroczysty z zakrętkami PP.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: HDPE, fluorowane z fluorowaną zakrętkami PP.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: HDPE, półprzeźroczysty z białą zakrętkami PP.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Jerricans, Lowboys™, Nalgene®, flat form, , with screw cap and stopcock, PP, Pojemność: 15 l, Szer.xGłęb.xWys.: 368×368×203 mm, Kolor: Naturalny, Szyjka Ø wewn.: 44 mm, Gwint: 63 mm
Producent: BÜRKLE
Opis: HDPE, translucent or blue, with tamper evident screw cap.
Producent: Kautex
Opis: HDPE, natural colour.
Producent: BÜRKLE
Opis: The filling support makes it easy to dispense liquids and correctly dose from Bürkle's 10 litre compact jerrycan.
Producent: Corning
Opis: HDPE, translucent.
Producent: BÜRKLE
Opis: HDPE, black, anti-static.
Producent: BÜRKLE
Opis: HDPE, black (eletrically conductive).
Producent: BÜRKLE
Opis: PP, półprzeźroczysty.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom