Drukuj
miedź ≥99.996% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Scientific
42350.22EA 484 PLN
42350.22
miedź ≥99.996% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
miedź
Formuła: Cu
MW: 63,55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1083 °C
Gęstość: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545