Drukuj
Cynk ≥99.9999% (metals basis), ingot
Dostawca: Thermo Scientific
00420.KFEA 10240 PLN
00420.KF
Cynk ≥99.9999% (metals basis), ingot
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 420 °C
Gęstość: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Klasyfikacja Merck : 12,10255