Drukuj
Cynk ≥99.8%, proszek gruboziarnisty, AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
29068.236EA 411 PLN
29068.236
Cynk ≥99.8%, proszek gruboziarnisty, AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 907 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 419,5 °C
Gęstość: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-175-3
Jednostka: 1436
ADR: 4.3 (4.2),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.8 %
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test