Drukuj
Wagi analityczne, Explorer®
Dostawca: Ohaus
Explorer®
611-2397EA 18850 PLN
611-2397 611-2396 611-2395 611-2394 611-2393
Wagi analityczne, Explorer®
Wagi
Seria wag czterostanowiskowych wyposażonych w ekran dotykowy, zaawansowane technologie ważenia i czujniki zbliżeniowe. Łatwa w obsłudze jednostka sterująca może być montowana na podstawie, nad podstawą na opcjonalnej kolumnie, na ścianie lub zdalnie (do 3 metrów z opcjonalnym kablem). Ekran dotykowy z uniwersalnymi ikonami i podpowiedziami informacyjnymi upraszcza konfigurację i podstawową obsługę. Operator ma dodatkowo możliwość korzystania z czujników zbliżeniowych do obsługi bez użycia rąk podczas pracy z wrażliwymi próbkami. Wagi te mają wiele trybów aplikacji, od ważenia podstawowego do aplikacji SQC, wraz z krótkimi czasami stabilizacji i zoptymalizowanymi parametrami wydajności.
  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy z regulacją kąta widzenia w demontowalnej jednostce sterującej
  • Zaawansowana technologia ważenia z czasem stabilizacji poniżej 3 sekund
  • Oprogramowanie SmarText™ z monitami tekstowymi ułatwiającymi nawigację po menu, w tym funkcja „Asystent poziomu” z podświetlanym wskaźnikiem poziomu
  • Kalibracja wewnętrzna AutoCal™
  • Podwójne wielofunkcyjne czujniki zbliżeniowe do obsługi podstawowych lub wybieranych przez użytkownika funkcji bez użycia rąk
  • Zgodność z LIMS
Wagi wyposażone są w bezramową szklaną osłonę przeciwwiatrową z łatwym dostępem, centralnym oświetleniem i zdejmowanymi drzwiczkami do czyszczenia.
Informacje do zamówienia: Wybór wag zatwierdzonych przez OIML EC jest również dostępny w firmie Avantor. W przypadku modeli z automatycznymi drzwiami osłony przeciwwiatrowej za pomocą czujników bezdotykowych, a także pełnej gamy akcesoriów do wag Explorer®, prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.
Niezrównana inteligentna wydajność z oprogramowaniem EX2.20
Zamów prezentację, aby poznać zalety wag z serii Explorer marki Ohaus
Zamów prezentację