Drukuj
Kwas octowy ≥90%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20109.295EA 121 PLN
20109.295 20109.364
Kwas octowy ≥90%, GPR RECTAPUR®
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8 (3),II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 89 - 91 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm