Drukuj
Rękawice nitrylowe, KLEENGUARD* G10 Blue, Kimberly-Clark
Dostawca: Kimberly-Clark
KleenGuard® G10
KIMB57373EA 272 PLN
KIMB57373 KIMB57374 KIMB57372
Rękawice nitrylowe, KLEENGUARD* G10 Blue, Kimberly-Clark
Rękawice
Oburęczne rękawice do laboratorium, powszechnego stosowania w przemyśle oraz do kontaktu z żywnością. Rękawice zapewniają zarówno lekką ochronę i wysoką manualność.
  • Niesterylne, bezpudrowe
  • Nie zawierają lateksu ani pudru z doskonałą wrażliwością dotykową
  • Teksturowane zakończenie dla lepszego chwytu
Certyfikaty: AQL 4.0
Dopuszczone do kontaktu z żywnością