Drukuj
Diisobutylen ≥90%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4,4-trimetylopenten
23416.263EA 415 PLN
23416.263
Diisobutylen ≥90%, TECHNICAL
Diisobutylen
Formuła: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Temp. Wrzenia: 101…102 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –106 °C
Gęstość: 0,71 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008855
Numer CAS: 25167-70-8
Numer WE (dawny EINECS): 246-690-9
Jednostka: 2050
ADR: 3,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/31/704431.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 90 %