Drukuj
Kwas chlorowodorowy 37% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20255.290EA 219 PLN
20255.290 20255.368 20255.324 20255.420 20255.440
Kwas chlorowodorowy 37% Ph. Eur.
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36,46 g/mol
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 35.0 - 39.0 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Appearance of solution Passes test
Free chlorine Max. 4 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Residue on evaporation Max. 0.01 %
Residual solvents Passes test