Drukuj

Kwas chlorowy(VII) 65%, TECHNICAL

Niebezpieczeństwo

Synonim: Kwas nadchlorowy

20585.290EA 966 PLN
20585.290
Kwas chlorowy(VII) 65%, TECHNICAL
Kwas chlorowy(VII)
Formuła: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –112,2 °C
Gęstość: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011325
Numer CAS: 7601-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-512-4
Jednostka: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay Min. 65 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR