Drukuj
Chromian(VI) potasu 5% roztwór wodny
Niebezpieczeństwo
160254KEA 316 PLN
160254K
Chromian(VI) potasu 5% roztwór wodny
Chromian(VI) potasu
5% w/v (free from Cl) for titration of chloride using silver nitrate
Formuła: K₂CrO₄
MW: 194,19 g/mol
Numer MDL: MFCD00011368
Numer CAS: 7789-00-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-140-5
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (W/V) 4.975 - 5.025 %
Cl (Chloride) Max. 2 ppm