Drukuj
Kwas fluorowodorowy 40%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20307.290EA 113 PLN
20307.320 20307.290
Kwas fluorowodorowy 40%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20,01 g/mol
Temp. Wrzenia: 112 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 39.0 - 41.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 5 ppm
Ag (Silver) Max. 0.02 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.02 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.05 ppm
Li (Lithium) Max. 0.02 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.05 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.1 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm