Drukuj
Kwas fluorowodorowy 48%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
20319.291EA 135 PLN
20319.291
Kwas fluorowodorowy 48%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20,01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 48 %
Colouration Max. 10 APHA
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 100 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.5 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 5 ppm
Ag (Silver) Max. 0.02 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.3 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.02 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.05 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.05 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.1 ppm
V (Vanadium) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm