Kwas azotowy 68%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
20406.292EA
128
PLN
20406.292
20406.361
20406.320
Kwas azotowy 68%, TECHNICAL
Kwas azotowy
Formuła:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Temp. Wrzenia: 120,5 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011349 Numer CAS: 7697-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2 Jednostka: 2031 ADR: 8 (5.1),II Klasyfikacja Merck : 13,06608 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 68 - 70 % |