Drukuj
Nadtlenek wodoru 30% (w/v) (100 volumes), ARISTAR® do analizy sladowej
Niebezpieczeństwo
452024TEA 0 PLN
452024T
Nadtlenek wodoru 30% (w/v) (100 volumes), ARISTAR® do analizy sladowej
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼107 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min 30.0 % p/v
Acidity (as H2SO4) Max 30 ppm
Phosphate (PO4) Max 2 ppm
Sulphates (SO4) Max 2 ppm
Chloride (Cl) Max 0.5 ppm
Ag (Silver) Max 0.001 ppm
Al (Aluminium) Max 0.005 ppm
Au (Gold) Max 0.005 ppm
Ba (Barium) Max 0.005 ppm
Be (Beryllium) Max 0.001 ppm
Bi (Bismuth) Max 0.002 ppm
Ca (Calcium) Max 0.02 ppm
Cd (Cadmium) Max 0.001 ppm
Co (Cobalt) Max 0.002 ppm
Cr (Chromium) Max 0.001 ppm
Cu (Copper) Max 0.001 ppm
Fe (Iron) Max 0.01 ppm
Ga (Gallium) Max 0.005 ppm
In (Indium) Max 0.002 ppm
K (Potassium) Max 0.005 ppm
Li (Lithium) Max 0.001 ppm
Mg (Magnesium) Max 0.005 ppm
Mn (Manganese) Max 0.001 ppm
Mo (Molybdenum) Max 0.001 ppm
N (Nitrogen) Max 4 ppm
Na (Sodium) Max 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max 0.002 ppm
Pb (Lead) Max 0.005 ppm
Sn (Tin) Max 0.001 ppm
Sr (Strontium) Max 0.001 ppm
Ti (Titanium) Max 0.005 ppm
Tl (Thallium) Max 0.001 ppm
V (Vanadium) Max 0.001 ppm
Zn (Zinc) Max 0.005 ppm
Zr (Zirconium) Max 0.001 ppm