Drukuj
Wodorotlenek sodu 50% (w/v) roztwór wodny, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
191546PEA 0 PLN
191546P
Wodorotlenek sodu 50% (w/v) roztwór wodny, GPR RECTAPUR®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (W/V) 48.0 - 50.5 %