Orthophosphoric acid ∼85%, TraceSELECT™ for trace analysis, Fluka™
Supplier: Honeywell Chemicals
Certificates
About this item
CAS Number:7664-38-2
:
Formula:H₃PO₄
MDL Number:MFCD00011340
:98 g/mol
Boiling Pt:158 °C (1.013 hPa)
Melting Pt:21 °C
Density:1.71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
:GHS05
Specification Test Results
- Assay:85.0 - 90.0 %
- Density (20°C):1.691 - 1.706 g/ml
- Silver (Ag):Max. 20 ppb
- Aluminium (Al):Max. 20 ppb
- Arsenic (As):Max. 0.005 ppm
- Gold (Au):Max. 20 ppb
- Barium (Ba):Max. 20 ppb
- Beryllium (Be):Max. 20 ppb
- Bismuth (Bi):Max. 20 ppb
- Calcium (Ca):Max. 100 ppb
- Cadmium (Cd):Max. 20 ppb
- Cerium (Ce):Max. 20 ppb
- Cobalt (Co):Max. 20 ppb
- Chromium (Cr):Max. 50 ppb
- Cesium (Cs):Max. 20 ppb
- Copper (Cu):Max. 20 ppb
- Iron (Fe):Max. 200 ppb
- Gallium (Ga):Max. 20 ppb
- Germanium (Ge):Max. 20 ppb
- Mercury (Hg):Max. 1 ppb
- Indium (In):Max. 20 ppb
- Iridium (Ir):Max. 20 ppb
- Potassium (K):Max. 50 ppb
- Lithium (Li):Max. 20 ppb
- Magnesium (Mg):Max. 20 ppb
- Manganese (Mn):Max. 20 ppb
- Molybdenum (Mo):Max. 20 ppb
- Sodium (Na):Max. 100 ppb
- Nickel (Ni):Max. 50 ppb
- Lead (Pb):Max. 20 ppb
- Palladium (Pd):Max. 20 ppb
- Platinum (Pt):Max. 20 ppb
- Rubidium (Rb):Max. 20 ppb
- Rhodium (Rh):Max. 20 ppb
- Ruthenium (Ru):Max. 20 ppb
- Antimony (Sb):Max. 500 ppb
- Selenium (Se):Max. 0.01 ppm
- Tin (Sn):Max. 20 ppb
- Strontium (Sr):Max. 20 ppb
- Titanium (Ti):Max. 20 ppb
- Thallium (Tl):Max. 20 ppb
- Uran (U):Max. 20 ppb
- Vanadium (V):Max. 20 ppb
- Zinc (Zn):Max. 20 ppb
- Zirconium (Zr):Max. 20 ppb
- Chloride (Cl):Max. 1 ppm
- Nitrate (NO₃):Max. 1 ppm
- Sulfate (SO₄):Max. 10 ppm
- Ammonium (NH₄):Max. 1 ppm
- KMnO₄ reducing matter (as O):Max. 1 ppm
Specification Test Results