Drukuj
Azotan(V) srebra 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
30472.290EA 384 PLN
30472.290 30472.402 30472.323 30472.322 30472.297
Azotan(V) srebra 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP roztwór volumetryczny
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Gęstość: 1,01 g/cm3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 3264
ADR: 8,III
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to USP Passes test
NIST traceable Confirmed