Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu dihydrat ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
28029.460EA 5090 PLN
28029.460 28029.260 28029.320 28029.292 28029.235
wodoroortofosforan (V) disodu dihydrat ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
wodoroortofosforan (V) disodu dihydrat
Formuła: Na₂HPO₄·2H₂O
MW: 177,99 g/mol
Temp. topnienia: 92,5 °C
Gęstość: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149182
Numer CAS: 10028-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Identification Passes test
Solution in water Passes test
pH (20°C; 5 %) 9.0 - 9.2
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm