Drukuj
Wyszukano: diwodorofosforan sodu hydrat
30  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Producent: VWR Chemicals
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat 98.0-102.0%, white crystalline powder ACS
Producent: Avantor
Opis: Maximise the stability of your pharmaceutical formulations and get predictable pH control with reliable, proven buffering agents from Avantor™ Perform...
Producent: Avantor
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat 98.0-102.0%, kryształy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Producent: Avantor
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat 98.0-103.0% (by anhydrous basis), kryształy USP, FCC, J.T.Baker®
Producent: Avantor
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Producent: Avantor
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Numer katalogowy: (3808-65)
Producent: Avantor
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat 98.0-103.0% (by anhydrous basis) USP, ACS, J.T.Baker®
j.m.: 1 * 100 kg
MSDS Certyfikaty
Producent: Avantor
Opis: For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Producent: Avantor
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat 98.0-103.0% (by anhydrous basis), kryształy USP, FCC endotoxin tested, J.T.Baker®
Numer katalogowy: (CH04-07)
Producent: Avantor
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat 98.0-103.0% USP, Multi-Compendial, J.T.Baker®
j.m.: 1 * 12 kg
Certyfikaty
Numer katalogowy: (P117-38)
Producent: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
j.m.: 1 * 25 kg
MSDS Certyfikaty
Producent: Thermo Scientific
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat 98.0-102.0% ACS
Producent: Thermo Scientific
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Producent: Thermo Scientific
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat 98%, Extra Pure
Producent: Thermo Scientific
Opis: diwodorofosforan sodu hydrat 99+% for analysis
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom