Drukuj
diwodorofosforan sodu hydrat, Electran dla biologii molekularnej
Dostawca: VWR Chemicals
444435XEA 0 PLN
444435X
diwodorofosforan sodu hydrat, Electran dla biologii molekularnej
diwodorofosforan sodu hydrat
Formuła: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137,99 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149208
Numer CAS: 10049-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
Klasyfikacja Merck : 12,08806
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/57/16640557.jpg