Chlorek wapnia dihydrat
Dostawca: PanReac AppliChem
|
Uwaga
|
A4689.0250EA
127
PLN
A4689.0250
Chlorek wapnia dihydrat
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła:
CaCl₂·2H₂O MW: 147,01 g/mol Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 176 °C Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149613 Numer CAS: 10035-04-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8 Klasyfikacja Merck : 13,01660 |