Drukuj
Wyszukano: chlorek lantanu (III) heptahydrat
12  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (103433Q)
Producent: VWR Chemicals
Opis: chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥98%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
j.m.: 1 * 100 g
MSDS Certyfikaty
Producent: VWR Chemicals
Opis: chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Numer katalogowy: (2255-05)
Producent: Avantor
Opis: chlorek lantanu (III) heptahydrat 64,5 - 70,0% (by anhydrous basis), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
j.m.: 1 * 100 g
Producent: Thermo Scientific
Opis: chlorek lantanu (III) heptahydrat 99.99% (trace metals basis)
Producent: Thermo Scientific
Opis: chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Numer katalogowy: (APOSIN2120-100G)
Producent: Apollo Scientific
Opis: chlorek lantanu (III) heptahydrat ACS
j.m.: 1 * 100 g
Producent: Thermo Scientific
Opis: chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥99%
Producent: Thermo Scientific
Opis: chlorek lantanu (III) heptahydrat ACS
Producent: Honeywell Chemicals
Opis: chlorek lantanu (III) heptahydrat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Producent: MP Biomedicals
Opis: Calcium channel blocker.
Producent: Merck
Opis: chlorek lantanu (III) heptahydrat reagent analityczny, Supelco®
Producent: Merck
Opis: chlorek lantanu (III) heptahydrat, Sigma-Aldrich®
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom