Drukuj
Tribromofluoromethane ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
Stabilizacja: Stabilised with copper
A18124.06EA 519 PLN
A18124.06 A18124.18 A18124.14
Tribromofluoromethane ≥99% stabilised
Tribromofluoromethane
Formuła: Br₃CF
MW: 270,72 g/mol
Temp. Wrzenia: 106…107 °C
Temp. topnienia: –74 °C
Gęstość: 2,765
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000366
Numer CAS: 353-54-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-535-8