Drukuj
Wyszukano: Acetonitryl
98  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"98"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Chemicals
Opis: Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ukladu izokratycznego dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Producent: Avantor
Opis: Acetonitryl ≥99.9% (by GC) dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Numer katalogowy: (5283.2500)
Producent: Avantor
Opis: Acetonitryl, BAKER ANALYZED® do analiz pozostalosci pestycydów, J.T. Baker®
j.m.: 1 * 2,5 L
MSDS
Producent: VWR Chemicals
Opis: Acetonitryl, bezwodny (max. 0,0010% H2O) ≥99.95% for DNA synthesis
Producent: VWR Chemicals
Opis: Acetonitryl ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Numer katalogowy: (92497.320)
Producent: VWR Chemicals
Opis: VWR® PFAS grade LC-MS solvents undergo a rigorous use test to ensure suitability for analysis of poly- and perfluoroalkyl substances resulting in an u...
j.m.: 1 * 2,5 L
MSDS Certyfikaty New Product
Numer katalogowy: (83657.320)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Acetonitryl ≥99.7%, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
j.m.: 1 * 2,5 L
MSDS Certyfikaty
Producent: Avantor
Opis: Acetonitryl, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Producent: VWR Chemicals
Opis: SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: Acetonitryl, bezwodny (max. 0,003% H2O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Reag. USP, ACS, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments
Producent: VWR Chemicals
Opis: Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Producent: VWR Chemicals
Opis: Acetonitryl ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, ukladu gradientowego dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Producent: Avantor
Opis: Acetonitryl ≥99.9%, BAKER ANALYZED® HPLC, Ultra Gradient dla HPLC/UHPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Producent: Avantor
Opis: Acetonitryl, BAKER ANALYZED® for LC-MS, J.T.Baker®
Producent: VWR Chemicals
Opis: Acetonitryl ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Producent: VWR Chemicals
Opis: Acetonitryl ≥99%, TECHNICAL
MSDS Certyfikaty Wyprzedaż
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 98
no targeter for Bottom