Drukuj
Acetonitryl ≥99.9% (by GC) dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyjanek metyluNitryl kwasu octowego
9012.5000ECEA 2150 PLN
9012-99 9012.5000EC 9012-98 9012-02 9012.1000GL 9012-P2.5 9012-ZX 9012.2500GL 9012-I 9012-03 9012-351 9012-353 9012-P01 9012-P04 9012.9010RC 9012.9030RC
Acetonitryl ≥99.9% (by GC) dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), do spektrofotometrii, J.T.Baker®
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45,7 °C
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Assay (GC) ≥99.9 %
Color (APHA) ≤10
Water (H₂O) ≤0.02 %
Gradient Elution Test (a.u.) - 254 nm ≤0.005
Residue after Evaporation ≤3 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤8
Titrable Base (µeq/g) ≤0.6
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 200 nm ≤0.1
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 210 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 220 nm ≤0.03
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 254 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 280 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - 400 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00 cm) - UV Cut-off, nm ≤190
Filtered through a 0.2 micron filter.