Drukuj
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
HYPETS-84770EA 1860 PLN
HYPETS-84770
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
1,1,1,3,3,3-heksametylodisilazan
Formuła: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –82 °C
Gęstość: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008259
Numer CAS: 999-97-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-668-5
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Klasyfikacja Merck : 13,04708
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg